3,4,5-Trimethoxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631272-25G
631272-5G
SIAL631272-25GEA
350
EUR
SIAL631272-25G
SIAL631272-5G
3,4,5-Trimethoxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxyanthranilsäure
Formel:
C₁₀H₁₃NO₅ Molecular Weight: 227,22 g/mol |
MDL:
MFCD00051630 CAS-Nummer: 61948-85-4 EINECS: 263-344-2 |