3-Aminosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-hydroxybenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
255300-500MG 255300-100MG
SIAL255300-500MGEA 250 EUR
SIAL255300-500MG SIAL255300-100MG
3-Aminosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
3-Aminosalicylsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010299
CAS-Nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0