5-Aminosalicylsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
70265-10
70265-25
70265-50
CAYM70265-10EA
22
EUR
CAYM70265-10
CAYM70265-25
CAYM70265-50
5-Aminosalicylsäure
5-Aminosalicylsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 280 °C Dichte: 1,568 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007877 CAS-Nummer: 89-57-6 EINECS: 201-919-1 Merck Index: 12,05964 |