4-Aminosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
PAS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A79604-100G
A79604-5G
SIALA79604-100GEA
62.9
EUR
SIALA79604-100G
SIALA79604-5G
4-Aminosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
4-Aminosalicylsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 150 °C Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007789 CAS-Nummer: 65-49-6 EINECS: 200-613-5 Merck Index: 13,00476 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...