3,4-Diaminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D12600-100G D12600-25G D12600-5G
SIALD12600-100GEA 133 EUR
SIALD12600-100G SIALD12600-25G SIALD12600-5G
3,4-Diaminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 354
Schmelzpunkt: 211
Dichte: 1.544 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007726
CAS-Nummer: 619-05-6
EINECS: 210-577-2