3,5-Diaminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D12805-100G D12805-1KG
SIALD12805-100GEA 47.1 EUR
SIALD12805-100G SIALD12805-1KG
3,5-Diaminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Diaminobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 546 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 239…242 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007807
CAS-Nummer: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997