2-Nitro-m-anissäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M17802-10G M17802-25G
SIALM17802-10GEA 133 EUR
SIALM17802-10G SIALM17802-25G
2-Nitro-m-anissäure, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197.15 g/mol
Siedepunkt: 388
Schmelzpunkt: 174
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007143
CAS-Nummer: 4920-80-3
EINECS: 225-549-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR