4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
329231-100G 329231-25G 329231-5G
SIAL329231-100GEA 188 EUR
SIAL329231-100G SIAL329231-25G SIAL329231-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₉H₉NO₆
Molecular Weight: 227,17 g/mol
MDL: MFCD00014697
CAS-Nummer: 4998-07-6
EINECS: 225-657-2