3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H48409-100G H48409-25G
SIALH48409-100GEA 245 EUR
SIALH48409-100G SIALH48409-25G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Molecular Weight: 183.12 g/mol
Schmelzpunkt: 234…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007110
CAS-Nummer: 619-14-7
EINECS: 210-580-9