4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
228575-100G 228575-25G
SIAL228575-100GEA 227 EUR
SIAL228575-100G SIAL228575-25G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Molecular Weight: 183,12 g/mol
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007119
CAS-Nummer: 616-82-0
EINECS: 210-494-1