3,5-Dinitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

121258-100G 121258-500G
SIAL121258-100GEA 37.8 EUR
SIAL121258-100G SIAL121258-500G
3,5-Dinitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄N₂O₆
Molecular Weight: 212,12 g/mol
Schmelzpunkt: 204…208 °C
Dichte: 1,683 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007253
CAS-Nummer: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR