o-Anissäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methoxybenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
169978-100G 169978-25G
SIAL169978-100GEA 47.5 EUR
SIAL169978-100G SIAL169978-25G
o-Anissäure, Sigma-Aldrich®
o-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002431
CAS-Nummer: 579-75-9
EINECS: 209-447-8