m-Anissäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Anissäure, 3-Methoxybenzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

117714-100G 117714-25G
SIAL117714-100GEA 78.9 EUR
SIAL117714-100G SIAL117714-25G
m-Anissäure, Sigma-Aldrich®
m-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002499
CAS-Nummer: 586-38-9
EINECS: 209-574-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR