p-Anissäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methoxybenzoesäure, 4-Anissäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
117390-100G 117390-5G
SIAL117390-100GEA 43.2 EUR
SIAL117390-100G SIAL117390-5G
p-Anissäure, Sigma-Aldrich®
p-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 275
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Dichte: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002542
CAS-Nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669