3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
KM09079DA KM09079EA
MAYBKM09079DAEA 0 EUR
MAYBKM09079DA MAYBKM09079EA
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₆O₄
Molecular Weight: 236,27 g/mol
CAS-Nummer: 144036-17-9