4,5-Dihydroxy-m-anissäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoesäure
FL13529.POR 013529-5G 013529-25G
CHMPFL13529.POREA 0 EUR
CHMPFL13529.POR FLUO013529-5G FLUO013529-25G
4,5-Dihydroxy-m-anissäure
4,5-Dihydroxy-m-anissäure
Formel: C₈H₈O₅
MDL: MFCD00016518
CAS-Nummer: 3934-84-7
EINECS: 223-512-8