2,3-Dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D131407-25G D131407-5G
SIALD131407-25GEA 99 EUR
SIALD131407-25G SIALD131407-5G
2,3-Dimethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002432
CAS-Nummer: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4