3-Ethoxy-4-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20489.03
B20489.06
B20489.14
AB126382.0025
B20489.03EA
34
EUR
B20489.03
B20489.06
B20489.14
ABCRAB126382.0025
3-Ethoxy-4-methoxybenzoesäure ≥98%
3-Ethoxy-4-methoxybenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 2651-55-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD00276591
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276591 CAS-Nummer: 2651-55-0 |