Syringasäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
S6881-100G S6881-10G S6881-25G S6881-5G
SIALS6881-100GEA 1020 EUR
SIALS6881-100G SIALS6881-10G SIALS6881-25G SIALS6881-5G
Syringasäure, Sigma-Aldrich®
Syringasäure
Formel: C₉H₁₀O₅
Molecular Weight: 198,18 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002552
CAS-Nummer: 530-57-4
EINECS: 208-486-8