2,4,5-Trimethoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A19324.09
A19324.18
A19324.09EA
26.3
EUR
A19324.09
A19324.18
2,4,5-Trimethoxybenzoesäure ≥99%
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 490-64-2
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: 143-145°
MDL No.: MFCD00002435
Formel:
C₁₀H₁₂O₅ Molecular Weight: 212.2 g/mol Siedepunkt: 300 Schmelzpunkt: 143…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002435 CAS-Nummer: 490-64-2 EINECS: 207-715-9 |