3-Hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H20008-100G
H20008-500G
H20008-5G
SIALH20008-100GEA
57.3
EUR
SIALH20008-100G
SIALH20008-500G
SIALH20008-5G
3-Hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzoesäure
Formel:
C₇H₆O₃ Molecular Weight: 138,12 g/mol Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 199 °C Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002506 CAS-Nummer: 99-06-9 EINECS: 202-726-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...