4-Hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: p-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W398608-1KG W398608-5KG
SIALW398608-1KGEA 79.1 EUR
SIALW398608-1KG SIALW398608-5KG
4-Hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…211 °C
Dichte: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002547
CAS-Nummer: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837