Natriumsalicylat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Salicylsäure Natriumsalz
220980010
220982500
220980025
220980500
ACRO220980010EA
142
EUR
ACRO220980010
ACRO220982500
ACRO220980025
ACRO220980500
Natriumsalicylat 99+%
Natriumsalicylat
Formel:
HOC₆H₄COONa Molecular Weight: 160,10 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Dichte: 0,32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002440 CAS-Nummer: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 12,08819 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C) |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless to light yellow |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % (on dried substance) |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤600 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |