Natriumsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Salicylsäure Natriumsalz
MQ100
31493-1KG
31493-250G
SIAL31493-1KGEA
180
EUR
SIAL31493-1KG
SIAL31493-250G
Natriumsalicylat, Sigma-Aldrich®
Natriumsalicylat
Formel:
HOC₆H₄COONa Molecular Weight: 160.10 g/mol Schmelzpunkt: 200 Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002440 CAS-Nummer: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 12,08819 |