2,4-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: beta-Resorcylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D109401-100G D109401-500G D109401-5G
SIALD109401-100GEA 45.3 EUR
SIALD109401-100G SIALD109401-500G SIALD109401-5G
2,4-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002451
CAS-Nummer: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325