2,6-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D109606-100G D109606-25G
SIALD109606-100GEA 53 EUR
SIALD109606-100G SIALD109606-25G
2,6-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…158 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002462
CAS-Nummer: 303-07-1
EINECS: 206-134-8