3,5-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: alpha-Resorcylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D110000-100G D110000-1KG
SIALD110000-100GEA 53.2 EUR
SIALD110000-100G SIALD110000-1KG
3,5-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154.12 g/mol
Schmelzpunkt: 236…238 °C
Flammpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002512
CAS-Nummer: 99-10-5
EINECS: 202-730-7