3-Phenoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

190276-25G 190276-5G
SIAL190276-25GEA 164 EUR
SIAL190276-25G SIAL190276-5G
3-Phenoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Phenoxybenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002498
CAS-Nummer: 3739-38-6
EINECS: 223-121-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR