2-(Methylthio)benzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Methylmercapto)benzoesäure
A10379.14 A10379.06
A10379.14EA 274 EUR
A10379.14 A10379.06
2-(Methylthio)benzoesäure ≥98%
2-(Methylthio)benzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 3724-10-5 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 166-168° MDL No.: MFCD00029934
Formel: C₈H₈O₂S
Molecular Weight: 168,22 g/mol
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00029934
CAS-Nummer: 3724-10-5