2-(Methylthio)benzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(Methylmercapto)benzoesäure
KM06037.1 KM06037.10 KM06037.50
MAYBKM06037.1EA 0 EUR
MAYBKM06037.1 MAYBKM06037.10 MAYBKM06037.50
2-(Methylthio)benzoesäure
2-(Methylthio)benzoesäure
Formel: C₈H₈O₂S
Molecular Weight: 168,22 g/mol
MDL: MFCD00029934
CAS-Nummer: 3724-10-5