Thiomersal 97,0-101,0%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylmercurithiosalicylsäure Natriumsalz, Natriumethylmercurithiosalicylat, Thimerosal, Merthiolat, Merfamin, Natrium-2-(ethylmercurithio)benzoat, 2-(Ethylmercurithio)benzoesäure Natriumsalz, 2-(Ethylmercurimercapto)benzoesäure Natriumsalz, 2-[(Ethylmercury)thio]benzoesäure Natriumsalz
118680050
118680250
118681000
118685000
ACRO118680050EA
115
EUR
ACRO118680050
ACRO118680250
ACRO118681000
ACRO118685000
Thiomersal 97,0-101,0%
Thiomersal
Formel:
2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na Schmelzpunkt: 232…233 °C (Zers.) Flammpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013062 CAS-Nummer: 54-64-8 EINECS: 200-210-4 UN: 2025 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09451 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 97.0 to 101.0 % (On dried substance) |
Loss on drying | ≤0.5 % (vacuum/P2O5) |
Additional info | ion mercuric: ≤ 0.7% |
pH | 6 to 8 (1 % solution) |