Thiomersal
Lieferant: Serva
Gefahr
11340.01 11340.02 11340.03
SERA11340.01EA 0 EUR
SERA11340.01 SERA11340.02 SERA11340.03
Thiomersal
Thiomersal
Formel: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013062
CAS-Nummer: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM