Isophthalsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,3-Benzoldicarbonsäure
122650020
122650050
122655000
ACRO122650020EA
72
EUR
ACRO122650020
ACRO122650050
ACRO122655000
Isophthalsäure 99%
Isophthalsäure
Formel:
C₈H₆O₄ Molecular Weight: 166.13 g/mol Schmelzpunkt: 341…343 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002516 CAS-Nummer: 121-91-5 EINECS: 204-506-4 Merck Index: 13,05216 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sulfated ash | ≤0.0015 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Cobalt (Co) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Manganese (Mn) | ≤2 ppm |
Impurity | ≤0.0025 % 3-Carboxy benzaldehyde |