Isophthalsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,3-Benzoldicarbonsäure
A14445.0B
A14445.0I
A14445.30
A14445.0BEA
34.8
EUR
A14445.0B
A14445.0I
A14445.30
Isophthalsäure ≥99%
Isophthalsäure
Purity: 99%
CAS No.: 121-91-5
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Melting Point: 344-348° subl.
Beilstein Reference: 1909332
Merck Reference: 14,5197
MDL No.: MFCD00002516
Formel:
C₈H₆O₄ Molecular Weight: 166.13 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C (6 mmHg) Schmelzpunkt: 344…348 °C (Subl.) Dichte: 1.540 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002516 CAS-Nummer: 121-91-5 EINECS: 204-506-4 Merck Index: 13,05216 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...