Terephthalsäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,4-Benzoldicarbonsäure
180720010 180722500 180725000 180720051 180720250
ACRO180720010EA 66.2 EUR
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000 ACRO180720051 ACRO180720250
Terephthalsäure 99+%
Terephthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166,13 g/mol
Siedepunkt: 392 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002558
CAS-Nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %