Terephthalsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Benzoldicarbonsäure
A12527.0C A12527.30 A12527.36
A12527.0CEA 595 EUR
A12527.0C A12527.30 A12527.36
Terephthalsäure ≥98%
Terephthalsäure
Purity: 98+% CAS No.: 100-21-0 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 260°(500°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 1909333 Merck Reference: 14,9162 MDL No.: MFCD00002558
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166,13 g/mol
Siedepunkt: 392 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 402 °C (Subl.)
Dichte: 1,510
Flammpunkt: 260 °C (500 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002558
CAS-Nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 14,9162