Terephthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4-Benzoldicarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00762.0100 8.00762.1000
8.00762.0100EA 26.9 EUR
8.00762.0100 8.00762.1000
Terephthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Terephthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 392
Dichte: 1.472 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002558
CAS-Nummer: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 12,09306
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 15 mg/l (20 °C) (experimental)
Melting Point 402 °C (sublimed)
Molar Mass 166.13 g/mol
Density 1.51 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 496 °C