Kaliumhydrogenphthalat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
417955000
417950025
ACRO417955000EA
99.3
EUR
ACRO417955000
ACRO417950025
Kaliumhydrogenphthalat 99+%
Kaliumhydrogenphthalat
Formel:
HOOCC₆H₄COOK Dichte: 1,6362 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013070 CAS-Nummer: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 13,07694 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
GC | ≥97.5 % |