Kaliumhydrogenphthalat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A12895.0B
A12895.0I
A12895.30
A12895.0BEA
137
EUR
A12895.0B
A12895.0I
A12895.30
Kaliumhydrogenphthalat ≥99%
Kaliumhydrogenphthalat
Purity: 99%
CAS No.: 877-24-7
Molecular Formula: C8H5KO4
Formula Weight: 204.23
Odour: Odourless
Melting Point: 297° dec.
Beilstein Reference: 3637128
Merck Reference: 14,7612
MDL No.: MFCD00013070
Formel:
HOOCC₆H₄COOK Dichte: 1,636 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013070 CAS-Nummer: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 14,7612 |