Kaliumhydrogenphthalat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phthalsäure Kaliumsalz, 1,2-Benzoldicarbonsäure Kaliumsalz, Kaliumphthalat monobasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
1.04874.0250EA 100 EUR
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
Kaliumhydrogenphthalat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Kaliumhydrogenphthalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Molecular Weight: 204,22 g/mol
Schmelzpunkt: 295…300 °C
Dichte: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 295 - 300 °C
Molar Mass 204.22 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.636 g/cm3
pH 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)