Kaliumhydrogenphthalat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Phthalsäure Kaliumsalz, 1,2-Benzoldicarbonsäure Kaliumsalz, Kaliumphthalat monobasisch
26948.146EA
63
EUR
26948.146
26948.237
26948.294
26948.260
Kaliumhydrogenphthalat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Kaliumhydrogenphthalat
Formel:
HOOCC₆H₄COOK Molecular Weight: 204,22 g/mol Schmelzpunkt: 295…300 °C Dichte: 1,6362 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013070 CAS-Nummer: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Merck Index: 13,07694 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.5 % |
IR Spectrum | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.2 % |
Sulphur compounds (as SO4) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
Cu (Copper) | Max. 2 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 100 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |