Phenylsalicylat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenyl-2-hydroxybenzoat, Salicylsäurephenylester, 2-Hydroxybenzoesäurephenylester
B20686.22
B20686.36
B20686.22EA
34.3
EUR
B20686.22
B20686.36
Phenylsalicylat ≥99%
Phenylsalicylat
Purity: 99%
CAS No.: 118-55-8
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Crystalline powder
Melting Point: 41-45°
Boiling Point: 172-174°/12mm
Beilstein Reference: 393969
Merck Reference: 14,7310
MDL No.: MFCD00002213
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ Molecular Weight: 214,22 g/mol Siedepunkt: 172…174 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 41…45 °C Dichte: 1,307 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 160 °C (320 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002213 CAS-Nummer: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,7310 |