Phenylsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenyl-2-hydroxybenzoat, Salicylsäurephenylester, 2-Hydroxybenzoesäurephenylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
149187-250G
149187-50G
SIAL149187-250GEA
81.5
EUR
SIAL149187-250G
SIAL149187-50G
Phenylsalicylat, Sigma-Aldrich®
Phenylsalicylat
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ Molecular Weight: 214,22 g/mol Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 41…43 °C Dichte: 1,307 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002213 CAS-Nummer: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07464 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...