VWR®, Uhrgläser
Lieferant: VWR
VWR®
216-2186EA 114 EUR
216-2186 216-2185 216-2184 216-2183 216-2189 216-2188 216-2187 216-2182 216-2181
VWR®, Uhrgläser
Uhrgläser
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
  • Autoklavierbar und sterilisierbar
Diese Uhrgläser mit konkaver Form können zum Verdampfen von Flüssigkeiten, Wiegen von Feststoffen oder Abdecken von Gefäßen verwendet werden.