1,2-Difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
126152-10G 126152-50G
SIAL126152-10GEA 57.8 EUR
SIAL126152-10G SIAL126152-50G
1,2-Difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114,09 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000284
CAS-Nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II