1,3,5-Trifluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ100
196851-25G 196851-5G
SIAL196851-25GEA 151 EUR
SIAL196851-25G SIAL196851-5G
1,3,5-Trifluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
Molecular Weight: 132.09 g/mol
Siedepunkt: 75
Dichte: 1.277 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000333
CAS-Nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3 II