1,3-Difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D102008-100G
D102008-10G
SIALD102008-100GEA
136
EUR
SIALD102008-100G
SIALD102008-10G
1,3-Difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluorbenzol
Formel:
C₆H₄F₂ Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000327 CAS-Nummer: 372-18-9 EINECS: 206-746-5 UN: 1993 ADR: 3,II |