1,4-Difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D102202-100G D102202-25G
SIALD102202-100GEA 141 EUR
SIALD102202-100G SIALD102202-25G
1,4-Difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Molecular Weight: 114.09 g/mol
Siedepunkt: 88
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000344
CAS-Nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03172