Fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenylfluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F6001-100G-A F6001-500G-A F6001-5G-A
SIALF6001-100G-AEA 42.2 EUR
SIALF6001-100G-A SIALF6001-500G-A SIALF6001-5G-A
Fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Fluorbenzol
Formel: C₆H₅F
Molecular Weight: 96,1 g/mol
Siedepunkt: 85,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000280
CAS-Nummer: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197