Hexafluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Perfluorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

H8706-100G H8706-25G H8706-5G
SIALH8706-100GEA 233 EUR
SIALH8706-100G SIALH8706-25G SIALH8706-5G
Hexafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Hexafluorbenzol
Formel: C₆F₆
Molecular Weight: 186,06 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,612 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000288
CAS-Nummer: 392-56-3
EINECS: 206-876-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04705

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR